Learn More
Tampones de calibración, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
230 ml
1 L
pH:
4.01
pH 10.01
pH 4.01
pH 9.18
Description
- Solución tampón de calibración de pH 10,01 de calidad superior
- 25 sobres que contienen 20 ml de tampón
- Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH
- Precisión de +/– 0,01 de pH a 25 °C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
- Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A
- En un ambiente de temperatura controlada con termómetros certificados
- Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
- Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
- Ideal para el uso de campo, ya que es portable
Specifications
Color | Incolora |
pH | pH 10.01 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 20 ml |
Tipo de solución | Tampón |
Formulación | Solución tampón acuoso |
Olor | Inodoro |