Learn More
Caldesmon, HMW Rabbit, Clone: CALD1/1424R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno Caldesmon, HMW
Clon CALD1/1424R
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15961118
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
800-RBM4-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15951118
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
800-RBM4-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Caldesmon, HMW
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
800
Recombinant human full-length CALD1 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
150kDa
CALD1/1424R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_004333
CALD1
IgG κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic
Uterus, Blood vessels in all tissues, smooth muscle or leiomyosarcoma