Learn More
Óxido de Tungsteno y calcio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11312138
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-75-2
MFCD00010913
Calcium tungstate
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-75-2
MFCD00010913
Calcium tungstate
Calcium tungsten oxide is used as a luminophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium tungsten oxide
Punto de fusión 1620°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,1712
Información de solubilidad Insoluble in H2O; Decomposes by hot HCl,HNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.93
Porcentaje de pureza 98%