Learn More
Tetrafluoroborato de calcio hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11312878
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13814-93-2
B2CaF8
213.685
MFCD00015972
YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
calcium tetrafluoroborate, calcium ditetrafluoroborate, calcium tetrafluoroborate 1-, acmc-1bo7f
6096284
calcio;ditetrafluoroborato
[B-](F)(F)(F)F.[B-](F)(F)(F)F.[Ca+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13814-93-2
B2CaF8
213.685
MFCD00015972
YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
calcium tetrafluoroborate, calcium ditetrafluoroborate, calcium tetrafluoroborate 1-, acmc-1bo7f
6096284
calcio;ditetrafluoroborato
[B-](F)(F)(F)F.[B-](F)(F)(F)F.[Ca+2]
Calcium tetrafluoroborate hydrate is used as pharmaceutical and chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium tetrafluoroborate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.68 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic