Learn More
Calcio, técnico, metal, piezas, SLR, Fisher Chemical
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
Marca:  Fisher Chemical C/0840/50
Detalles adicionales : CAS : 7440-70-2 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 1401 Chem class : 4.3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443663
  • 55.20€ / 250 g
Fecha estimada de envío
27-05-2021
Descripción
Descripción
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
Especificaciones
Especificaciones
7440-70-2
85314
Sólido
1484°C
845°C
250g
Ca
40.07g/mol
Jarra de plástico para polvo
Gris
14
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Calcium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
SDS Documentos