Learn More
Sulfato de calcio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510012
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
24497
CHEBI:31346
calcium sulfate
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
24497
CHEBI:31346
calcium sulfate
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium sulfate
Punto de fusión 1450.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal CaSO4
Fieser 01,107
Índice Merck 15,1708
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico