Learn More
Estearato de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318208
121.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1592-23-0
C36H70CaO4
607.03
MFCD00036390
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
15324
calcio; octadecanoato
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1592-23-0
C36H70CaO4
607.03
MFCD00036390
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
15324
calcio; octadecanoato
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Impermeabilizante, agente liberador, estabilizador para PVC, lubricante, agente de acondicionamiento
Used as a stabilizer and a lubricant in rigid PVC processing, PVC compounding and moulding, in leather cloth manufacturing. It is used as a lubricant, in iron wire drawing and used as an anti caking agent in detergent Cakes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium stearate
Punto de fusión 179°C to 180°C
Olor Odorless
Cantidad 5 kg
Índice Merck 14,1703
Información de solubilidad Soluble in hot pyridine,slightly soluble in oil,but insoluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.04
Forma física Polvo