Learn More
Carga de calcio, 1 cm y hacia abajo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Catalog Number p-7048310
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-70-2
Ca
40.08
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
5460341
CHEBI:29320
calcium
[Ca]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-70-2
Ca
40.08
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
5460341
CHEBI:29320
calcium
[Ca]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium shot
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1401
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 1cm (0.4 in.) & down
Formulario Granalla
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium shot
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .