missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium Phosphate Dibasic, puriss. p.a., >98.5% (KT), Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7120287
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio; fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio; fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O

Puriss. p.a., anhydrous, >98.5% (KT)

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium Phosphate Dibasic
Punto de fusión ≥450°C
Color Blanco
Forma física Anhidro
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CaHPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06g/mol
Porcentaje de pureza >98.5% (KT)
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'