Learn More
Calcium Phosphate Dibasic, MP Biomedicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Phosphate Dibasic |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1 |