Learn More
Fosfato de calcio, dibásico, 97 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509977
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio;fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio;fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate, dibasic
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaHPO4
Índice Merck 15,1694
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico