Learn More
Fosfato de calcio, dibásico, +98 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813386
17.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio;fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio;fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate, dibasic
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 103% (Complexometry)
Fórmula lineal CaHPO4
Índice Merck 15,1694
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico