Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10030050
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Nitrato de calcio tetrahidrato, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 132°C
Punto de fusión 45°C
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.