Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
Descripción
Nitrato de calcio tetrahidrato, extra puro, SLR
Especificaciones
Punto de ebullición | 132°C |
Punto de fusión | 45°C |
Color | Blanco |
pH | 5 to 7 |
Forma física | Sólido cristalino |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.15g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |