Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, 99.0 to 103.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 237124-2.5KG
Detalles adicionales : CAS : 13477-34-4 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 1454 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 2.5kg
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612360
  • 211.00€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1.86g/mL at 25°C
MFCD00149604
99.0 to 103.0%
ACS Reagent
13477-34-4
4 to 7 at 20°C
Ca(NO3)2 · 4H2O
NONH for all modes of transport
236.15g/mol
Calcium Nitrate Tetrahydrate
44°C
Especificaciones
Calcium Nitrate Tetrahydrate
ACS Reagent
Ca(NO3)2 · 4H2O
MFCD00149604
1.86g/mL at 25°C
4 to 7 at 20°C
2.5kg
13477-34-4
99.0 to 103.0%
236.15g/mol
NONH for all modes of transport
Poly Bottle
44°C
Videos