Learn More
Alfa Aesar™ Calcium iodide hydrate
Marca:  Alfa Aesar™ 040136.36
Detalles adicionales : CAS : 71626-98-7 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309287
  • 220.00€ / 500 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
71626-98-7
MFCD00149622
Especificaciones
Calcium iodide hydrate
MFCD00149622
Freely soluble in water and alcohol
Lumps
Hygroscopic
42°C (decomposition)
71626-98-7
14,1677
293.89 (Anhydrous)
2.55g/mL
White to Gray
500g