Learn More
Yodato de calcio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077235
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-80-2
CaI2O6
389.89
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986
24619
calcio;diyodato
[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-80-2
CaI2O6
389.89
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986
24619
calcio;diyodato
[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2]
Reactivo de oxidación
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium iodate
Punto de fusión 540.0°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ca(IO3)2
Índice Merck 15,1678
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (15°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.89
Porcentaje de pureza ≥96% (Iodometry)
Grado Pure