Learn More
Lingote de calcio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11381178
Click to view available options
Cantidad:
700 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium
CAS 7440-70-2
Densidad 1.54
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Fórmula molecular Ca
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Cantidad 700 g
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcium
Peso molecular (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.078
Formulario Lingote