Learn More
Hipoclorito de calcio, téc., granulado, 65 % cloro disponible, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46150
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7778-54-3
CaCl2O2
142.98
MFCD00010900
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
24504
calcio;dihipoclorito
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
7778-54-3
CaCl2O2
142.98
MFCD00010900
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
24504
calcio;dihipoclorito
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium hypochlorite
Punto de fusión 100°C
Nombre de nota tech.
Color Verde o blanco
pH ∼11.6 (1% aq. soln.)
Forma física Sólido granulado o gránulos
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ca(OCl)2
Fieser 11,107
Índice Merck 15,1676
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.98
Porcentaje de pureza ≥65% (available Cl)
Grado Técnico
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hypochlorite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.