Learn More
Calcium hypochlorite, tech., Alfa Aesar™
For Use in Deodorant, Oxidizing Agent, Bleaching Agent
Marca:  Alfa Aesar 042548.09
Detalles adicionales : CAS : 7778-54-3 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1748 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319148
  • 19.60€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7778-54-3
142.976
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
24504
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
CaCl2O2
MFCD00010900
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
calcium;dihypochlorite
Especificación
Calcium hypochlorite
CaCl2O2
White granular powder
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
calcium;dihypochlorite
24504
Granular
White
7778-54-3
MFCD00010900
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
142.976
142.98
2.35g/cm3 at 20°C
10g