Learn More
Fosfato de hidrógeno de calcio, anhidro, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309397
86.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio;fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7757-93-9
CaHO4P
136.06
MFCD00010909
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
24441
CHEBI:32596
calcio;fosfato de hidrógeno
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
It is used as a feed additive for livestock and poultry. It can promote feed digestion, put on animal’s weight, raise laying rate or producing milk rate, cure diseases such as rickets, osteomalacia and anemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium hydrogen phosphate
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CaHPO4
Índice Merck 14,1692
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,acetic acid,ammonium citrate solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.06
Porcentaje de pureza ≤98%