Learn More
Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, 1-20 mm de tamaño de grano, hasta 15 % de polvo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46101
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-78-8
CaH2
42.09
MFCD00010897
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-78-8
CaH2
42.09
MFCD00010897
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 675.0°C
Nombre de nota ca. 93%
Color Gris
Forma física Polvo granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (Total Ca)
Fórmula lineal CaH2
Número UN 1404
Fieser 01,105
Índice Merck 15, 1674
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.09
Porcentaje de pureza ∼93%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.9
Densidad 1.9000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.