Learn More
Calcium hydride, 98% (metals basis excluding Mg), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 041645.30
Detalles adicionales : CAS : 7789-78-8 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 1404 Chem class : 4.3 Pack group : I
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318788
  • 646.00€ / 250 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7789-78-8
CaH2
MFCD00010912
Especificaciones
Calcium hydride
7789-78-8
CaH2
Light gray
Powder
250g
Mg <1%
98%
MFCD00010912
42.1
Gray