Learn More
Fluoruro de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11376419
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-75-5
CaF2
78.08
MFCD00010907
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
84512
CHEBI:35437
[F-].[F-].[Ca++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-75-5
CaF2
78.08
MFCD00010907
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
84512
CHEBI:35437
[F-].[F-].[Ca++]
Calcium fluoride is the commercially important source of fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers. It is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición ca 2500°C
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Punto de fusión 1403°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metal basis)
Beilstein EM>5,
Información de solubilidad Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Olor Odorless
Índice de refracción 1.434
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 3.18 g/cm3