Learn More
Alfa Aesar™ Calcium fluoride, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ 011022.09
Detalles adicionales : CAS : 7789-75-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311638
  • 36.30€ / 10 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
7789-75-5
78.075
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
84512
calcium;difluoride
CaF2
MFCD00010907
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CHEBI:35437
[F-].[F-].[Ca+2]
Especificaciones
Calcium fluoride
CaF2
14,1667
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
calcium;difluoride
84512
78.08
99%
Odorless
Hygroscopic
Undesignated
10g
7789-75-5
MFCD00010907
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
[F-].[F-].[Ca+2]
78.075
CHEBI:35437
Crystals
3.18g/mL
1.434
~2500°C
1403°C