Learn More
Calcium chloride, White to gray powder, granules or beads, 99.99% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 044280.30
Detalles adicionales : CAS : 10043-52-4 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309818
  • 1603.00€ / 250 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
10043-52-4
110.978
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
5284359
calcium;dichloride
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Especificaciones
Calcium chloride
99.99% (Metals basis)
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium;dichloride
5284359
110.99
Ultra dry
250g
10043-52-4
CaCl2
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
110.978
CHEBI:3312
Powder, Granules or Beads
White to Gray