Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +98,5 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Especificaciones
Punto de fusión | 30°C |
Color | Incolora |
pH | 6.5 to 8.0 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.08g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)