Learn More
Cloruro de calcio, dihidrato, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ Código de producto.: 15517904
Cloruro de calcio, dihidrato, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. p-5390722
500 g, Frasco de polietileno, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15517904
Marca: Avantor J.T.Baker 133201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride
Nombre de nota Dihydrate
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 0.84kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500GR CALCIUMCHLORIDE 2AQ BAKER ANALYZED A.C.S. Re
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride, dihydrate
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Título del producto
Cloruro de calcio, dihidrato, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ >