Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
18.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
18.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
22.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
18.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
22.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Descripción
Cloruro de calcio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea y de EE. UU.
Especificaciones
Punto de fusión | 175°C |
Color | De beige a blanco |
pH | 4.5 to 6.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.02g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride dihydrate