Learn More
Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 033296.A3
Detalles adicionales : CAS : 10035-04-8 Peso : 2.00000kg
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377608
  • 95.40€ / 2 Kg
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
10035-04-8
CaCl2·2H2O
MFCD00149613
Especificaciones
Calcium chloride dihydrate
10035-04-8
CaCl2·2H2O
147.02 (110.99 Anhydrous)
0.835g/mL
For ACS analysis
99.0-105.0%
MFCD00149613
Powder
2kg
Videos
SDS Documentos