Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium chloride dihydrate |
Punto de fusión | 175.0°C |
Color | Blanco |
pH | 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C) |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | CaCl2·2H2O |
Fieser | 01,104 |
Índice Merck | 15,1661 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride dihydrate