Learn More
Calcium Chloride, Anhydrous, granular, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072294
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10043-52-4
CaCl2
110.98
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
calcium dichloride
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
10043-52-4
CaCl2
110.98
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
calcium dichloride
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Anhydrous, granular, ≤7.0 mm,≥93.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCl2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98g/mol
Porcentaje de pureza ≥93%
Presión de vapor 0.01 mmHg (20°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.