Learn More
Calcium chloride, anhydrous, 93%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 012316.A7
Detalles adicionales : CAS : 10043-52-4 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311689
  • 116.00€ / 5 Kg
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
10043-52-4
110.978
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
5284359
calcium;dichloride
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Especificaciones
Calcium chloride
93%
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
110.978
CHEBI:3312
Granular Powder
5kg
10043-52-4
CaCl2
White to gray granular powder
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium;dichloride
5284359
110.99
White to Gray