Learn More
Cloruro de calcio, reactivo ACS, desecante, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12664987
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-52-4
CaCl2
110.98
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-52-4
CaCl2
110.98
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición >1600.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 782.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Nombre IUPAC calcium dichloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.99
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico