Learn More
Alfa Aesar™ Calcium carbonate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010679.14
Detalles adicionales : CAS : 471-34-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300919
  • 194.00€ / 25 g
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Especificaciones
471-34-1
100.086
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
10112
calcium;carbonate
CCaO3
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CHEBI:3311
C(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Calcium carbonate
(metals basis)
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium;carbonate
10112
100.09
99.99%
2.930 g/mL
1.6583
800°C (decomposition)
471-34-1
CCaO3
14,1657
Very low solubility in water.
C(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
100.086
CHEBI:3311
Powder
Puratronic™
Odorless
White
25g
Videos
SDS Documentos