Learn More
Calcium Carbonate, Light Powder, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number p-5390717
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
[Ca++].[O-]C([O-])=O
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Nombre del producto químico o material Calcium Carbonate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC calcium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase Frasco de polietileno