Learn More
Calcium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical C/1120/53
Detalles adicionales : CAS : 471-34-1 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448400
  • 62.45€ / 500 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
471-34-1
10906
Solid
White
8 to 9
CCaO3
100.09g/mol
Plastic powder jar
825°C
500g
Videos
SDS Documentación