Learn More
Carbonato de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11311209
28.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
calcium carbonate
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
471-34-1
CCaO3
100.09
MFCD00010906
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
10112
CHEBI:3311
calcium carbonate
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Calcium carbonate is used in the purification of iron, refining of sugar from sugar beet and flue gas desulfurization applications in fossil fuel power stations. It is used in blackboard chalk, printing and writing paper, paints, plastics, PVC cables, polypropylene compounds, thermosetting resins, adhesives, sealants and decorating fillers. It is an abrasive and an ingredient in many glazes. It is also used in the pharmaceutical industry as an inert filler for tablets and other pharmaceuticals. It is used as a base in many organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate
Punto de fusión 800°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo de 5 μm
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,1657
Información de solubilidad Very low solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.6583
Densidad 2.930