Learn More
Boruro de calcio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051655
43.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12007-99-7
B6Ca
104.938
MFCD00148904
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
16212529
B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12007-99-7
B6Ca
104.938
MFCD00148904
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
16212529
B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Calcium boride is used as an electrode (cathode) material and n-type thermoelectric materials. It is used to make boron- alloyed steel, as a deoxidation agent in the production of oxygen-free copper. It is further used as an antioxidant in carbon bonded refractories. It acts as a new material which is used in the nuclear-industry for neutron- preventing, high-purity metal borid (TiB2,ZrB2,HfB2) and high-purity boron alloy(Ni-B, Co-B, Cu-b).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium boride
Punto de fusión 2235°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.95
Porcentaje de pureza 99.5%
Densidad 2.30 g/mL