Learn More
Alfa Aesar™ Calcium boride, 99.5%
Marca: Alfa Aesar™ 041722.22
Detalles adicionales : CAS : 12007-99-7 Peso : 0.10000kg
Cantidad. | 100g |
---|
12007-99-7 | |
104.938 | |
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N | |
16212529 |
B6Ca | |
MFCD00148904 | |
calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide | |
B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2] |
Especificación
Calcium boride | |
B6Ca | |
calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide | |
B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2] | |
16212529 | |
Powder | |
2.30g/mL | |
2235°C |
12007-99-7 | |
MFCD00148904 | |
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N | |
104.938 | |
104.95 | |
99.5% | |
−325 Mesh | |
100g |