Learn More
Óxido de titanio y calcio, polvo blanco, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781833
46.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12042-68-1
Al2CaO4
158.037
MFCD00049722
XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
159415
calcio;oxido(oxo)alúmina
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12042-68-1
Al2CaO4
158.037
MFCD00049722
XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
159415
calcio;oxido(oxo)alúmina
[O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Calcium aluminum oxide is used as a precursor in the production of naphtha steam reforming catalysts, refinery gas steam reforming catalysts, aluminum chlorohydrate, secondary hydrocarbon steam reforming catalysts. It is also used in the production of refractory and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Calcium aluminum oxide
Punto de fusión 1600°C
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.02
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.981