Learn More
Calcium acetate monohydrate, White powder, 99%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 013446.30
Detalles adicionales : CAS : 5743-26-0 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316798
  • 26.60€ / 250 g
Stock EU 14
Añadir a la cesta
Especificaciones
5743-26-0
176.181
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
82163
calcium;diacetate;hydrate
C4H8CaO5
MFCD00150019
calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
CHEBI:59199
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Especificaciones
Calcium acetate monohydrate
99%
MFCD00150019
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
calcium;diacetate;hydrate
82163
176.18
ACS
White
5743-26-0
C4H8CaO5
calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
176.181
CHEBI:59199
Powder
1.5g/cm3
250g