Learn More
Hidrato de acetato de calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Calcium acetate hydrate is used as a precursor to produce calcium ions in the development of calcium oxide based mesoporous carbon dioxide sorbent. It is an active component of pyroligneous acid-modified limestone. It is employed in the preparation of magnetite-calcium phosphate core-shell nanoparticles. It serves as a raw material in the preparation of hydroxyapatite-wollastonite composites. Further, it acts as a crosslinking agent in the microfluidic production of alginate hydrogel microbeads. In addition to this, it is used to induce crystallization of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El acetato de calcio hidrato se utiliza como precursor para producir iones de calcio en el desarrollo de óxido de calcio basado en absorbente de dióxido de carbono mesoporoso. Es un componente activo de caliza pirolignosa modificada por ácido. Se emplea en la preparación de nanopartículas con estructura núcleo-cubierta de fosfato de magnetita-calcio. Sirve como materia prima en la preparación de compuestos de hidroxiapatita-wolastonita. Además, actúa como agente de entrecruzamiento en la producción microfluídica de micromicroesferas de hidrogel de alginato. También se utiliza para inducir la cristalización de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium acetate hydrate |
Punto de fusión | (decomposition) |
Densidad | 1.5 |
Fórmula lineal | Ca(OOCCH3)2·xH2O |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3692527 |
Índice Merck | 14,1646 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.17 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only