Learn More
Calcio para AAS en matriz de HCI a 1 g/l, Fisher Chemical™
Catalog Number 12913135
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Nombre del producto químico o material Calcium
Concentración 1g/L ±0.002g/L
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Disolvente o matriz 2% HCl
Forma física Liquid