Learn More
Alfa Aesar™ Calcium 2,4-pentanedionate hydrate, 99%
Marca: Alfa Aesar™ 030526.18
Detalles adicionales : CAS : 345909-31-1 Peso : 0.05000kg
Cantidad. | 50g |
---|
345909-31-1 | |
256.311 | |
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L | |
16219078 | |
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].O.[Ca+2] |
C10H16CaO5 | |
MFCD00013486 | |
calcium bis 4-oxopent-2-en-2-olate hydrate | |
calcium;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate |
Especificación
Calcium 2,4-pentanedionate hydrate | |
50g | |
C10H16CaO5 | |
calcium bis 4-oxopent-2-en-2-olate hydrate | |
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].O.[Ca+2] | |
256.311 | |
238.30 (Anhydrous) | |
99% |
175°C (decomposition) | |
345909-31-1 | |
MFCD00013486 | |
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L | |
calcium;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;hydrate | |
16219078 | |
Crystalline |