Learn More
Merck™ Calbiochem™ Smoothened Agonist, SAG
A cell-permeable Smoothened Agonist, SAG, CAS 364590-63-6, modulates the coupling of Smo with its downstream effector by interacting with the Smo heptahelical domain (KD = 59 nM).
Marca:  Merck™ 566660-1MG
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15340394
  • 276.48€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
24-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Packaged Under Inert Gas
Especificaciones
Especificaciones
98% by HPLC
Hygroscopic
Protect from Light
364590-63-6
599g/mol
Light yellow solid
1mg
C28H28ClN3OS·2HCl·2H2O
DMSO or H2O
Videos