Learn More
Caffeine, citrated, ACROS Organics™
84.60€ - 293.70€
CAS 69-22-7
Fórmula molecular C8H10N4O2·C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 386.31
InChI Key RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
PubChem CID 6241
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15731779 Ver documentos Acros Organics
461720250
25g 84.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15741779 Ver documentos Acros Organics
461721000
100g 293.70€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
69-22-7
386.31
caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
C8H10N4O2·C6H8O7
RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
6241
CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Caffeine, citrated
25g
C8H10N4O2·C6H8O7
Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
CN1C=NC2=C1C(=O)N(C(=O)N2C)C.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
386.31
386.31
159.0°C to 161.0°C
69-22-7
caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
6241