Learn More
Cafeína, 98,5 %, especificada de acuerdo con la solicitud de USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-81672
23.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58-08-2
C8H10N4O2
194.19
MFCD00005758
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
2519
CHEBI:27732
1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58-08-2
C8H10N4O2
194.19
MFCD00005758
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
2519
CHEBI:27732
1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
La forma de polvo cristalino de la cafeína estimulante, n.° de CAS 58-08-2, se purifica para aplicaciones de química analítica como HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La cafeína es un estimulante vagal/vasomotor alcaloide que se encuentra en ciertas nueces, semillas y legumbres
  • Es una metilxantina, derivada de un compuesto de base de purina que se encuentra en los tejidos de muchos organismos
  • La cafeína une de forma competitiva los receptores de adenosina y evita que la señalización se amortigüe, con lo que se mantiene la activación y se produce un aumento de la energía
  • La cafeína puede actuar como un antiinflamatorio y un inmunodepresor
Aplicaciones
  • Diseñado para técnicas in vivo, de cultivo celular y bioquímicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Caffeine
Nombre de nota 98.5%
Acidez 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Punto de fusión 234.0°C to 239.0°C
Color Blanco
Densidad 1.2300g/mL
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 26,461
Índice Merck 15,1639
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Punto de sublimación 178 °C
según el método de USP meets the requirements
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98.5%
Sustancias relacionadas 0.5% max. (TLC)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Caffeine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.