Learn More
Alfa Aesar™ Caerulein, Sulfated
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J64320.M¬
Detalles adicionales : CAS : 17650-98-5 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456319
  • 145.00€ / 1 miligramo
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
1352.40
1mg
Powder
RUO
Ceruletide
HPLC
Stimulates smooth muscle and increases digestive secretions
Glp-Gln-Asp-Tyr(SO3H)-Thr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
-30° to -10°C
Caerulein, sulfated
Videos
SDS
For Research Use Only