Learn More
Alfa Aesar™ Caerulein, Sulfated
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J64320.|D
Detalles adicionales : CAS : 17650-98-5 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446319
  • 88.91€ / 0.50 miligramo
En stock, listo para ser enviado: 1
Especificaciones
1352.40
0.5mg
Powder
RUO
5422487
Caerulein, sulfated
HPLC
Stimulates smooth muscle and increases digestive secretions
Glp-Gln-Asp-Tyr(SO3H)-Thr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
-30° to -10°C
Ceruletide
Powder
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only